1,5-Cyclooctadien 99+% stabilisiert, AcroSeal®, gereinigt durch Redestillation
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
111411000.EA 56.6 CHF
111411000.
1,5-Cyclooctadien 99+% stabilisiert, AcroSeal®, gereinigt durch Redestillation
1,5-Cyclooctadien
Formel: C₈H₁₂
MW: 108,18 g/mol
Siedepunkt: 151 °C (101,3kPa)
Melting Pt: –69,5 °C
Dichte: 0,88 g/cm³
Flash-Pt: 38 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001752
CAS-Nummer: 111-78-4
UN: 2520
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4920 to 1.4950 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Stabilizer 100 to 200 ppm octadecyl 3-(3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxyphenyl) propionate