4-Chlorchinolin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
110050010 110050050
ACRO110050010EA 91.9 CHF
ACRO110050010 ACRO110050050
4-Chlorchinolin 99%
4-Chloroquinoline
Formel: C₉H₆ClN
Siedepunkt: 260…261 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 29…32 °C
Dichte: 1.25 g/cm³
Flash-Pt: 110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006773
CAS-Nummer: 611-35-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %