Methyl-4-chloro-4-oxobutanoate 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
108401000 108400050 108400250
ACRO108401000EA 266 CHF
ACRO108401000 ACRO108400050 ACRO108400250
Methyl-4-chloro-4-oxobutanoate 97%
Methyl-4-chloro-4-oxobutanoate
Formel: C₅H₇ClO₃
Siedepunkt: 58…65 °C (3 mmHg)
Dichte: 1.232 g/cm³
Flash-Pt: 73 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000750
CAS-Nummer: 1490-25-1
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %