Acroleindiethylacetal 94%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Acrolein Acetal, 1,1-Diethoxy-2-propene, 3,3-Diethoxy-1-propene
102770250
102771000
ACRO102770250EA
65.9
CHF
ACRO102770250
ACRO102771000
Acroleindiethylacetal 94%
Acroleindiethylacetal
Formel:
C₇H₁₄O₂ MW: 130,19 g/mol Siedepunkt: 120…125 °C (760 mmHg) Melting Pt: –77 °C Dichte: 0.85 g/cm³ Flash-Pt: 15 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009239 CAS-Nummer: 3054-95-3 UN: 2374 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3970 to 1.4030 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥92 % |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Heavy metals (ICP-OES) | ≤5 ppm |
Sulfur compounds (as SO4) | ≤0.002 % |
Insoluble matter | ≤0.005 % |