Rohr zur Kryokonservierung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
4000211 4000217
BARN4000211EA 25.1 CHF
BARN4000211 BARN4000217
Rohr zur Kryokonservierung
Dewars und Kryogefäße
Diese Rohrsysteme aus Aluminium dienen der Aufbewahrung von Zellen, Geweben oder anderen biologischen Proben.
  • Kostengünstig
  • Stabiler Aluminiumaufbau und stabile Vakuumisolierung
  • Schmale Öffnung minimiert LN2Verdunstung
  • Sichere Feststellbügel
Farbe: Silber