Halbhohe ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Vintage Mid
Lieferant: ELTEN
761071/37 761071/38 761071/39 761071/40 761071/41 761071/42 761071/43 761071/44 761071/45 761071/46 761071/47
114-8789EA 128 CHF
114-8789 114-8790 114-8791 114-8792 114-8793 114-8794 114-8795 114-8796 114-8797 114-8798 114-8799
Halbhohe ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Vintage Mid
Schuhe und Stiefel
Umweltfreundlich hergestellte ESD-Schuhe im klassischen, legeren Stil. Hergestellt aus gewachstem Rindsleder, mit gepolsterter Lasche und Niedrigprofil-Zweidichten-TPU/PU-Sohle L10.
  • Gewebeinnenfutter Bioactive
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO, grau
  • Nicht-metallische durchtrittsichere Zwischensohle
  • Zehenkappe aus Edelstahl (200 J)
Für Umgebungen geeignet, in denen Feuchtigkeit auftreten kann und wo Gefahren durch spitze und scharfe Gegenstände bestehen.
Farbe: Grau
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC