Wärmethermostate mit Edelstahlbad, PRO-Serie
Lieferant: LAUDA
L000001 L000002 L000003 L000004 L000005 L000006 L000106 L000107 L000108 L000126 L000127 L000128 L000186 L000187 L000188
LAUDL000001EA 5310 CHF
LAUDL000001 LAUDL000002 LAUDL000003 LAUDL000004 LAUDL000005 LAUDL000006 LAUDL000106 LAUDL000107 LAUDL000108 LAUDL000126 LAUDL000127 LAUDL000128 LAUDL000186 LAUDL000187 LAUDL000188
Wärmethermostate mit Edelstahlbad, PRO-Serie
Umwälzthermostate Geschlossene Umwälzsysteme Wärmeumwälzthermostate
Die PRO-Wärmebadthermostate sind für den Einsatz in Innenbädern optimiert und bieten eine hervorragende Temperaturstabilität. Die abnehmbaren Bedieneinheiten inklusive Halterung ermöglichen eine deutliche Reduzierung der Gerätehöhe.
  • Touchscreen mit Handschuhen bedienbar
  • Interne Varioflex-Pumpe (Druck-Saug-Pumpe) mit acht Pumpstufen
  • Programmiergerät mit einem Programm, 20 Segmenten oder 100 Programmen, mit 50 Segmenten für die Command-Einheit
  • Individuelle Zugriffsrechte für bis zu 20 Benutzer
  • Ermöglicht Rampenfunktion für einfache Berechnung
Die Geräte verfügen über ein um 360° drehbares und abnehmbares Bedienfeld zur Fernsteuerung. Kontraststarkes OLED-Display bei Geräten mit Base-Steuerung, während großer Farb-Touchscreen (145 mm) mit Multi-Touch-Bedienung bei Geräten mit Command Touch, Timer und Countdown-Anzeige, zur Verfügung steht.
Max. Flussrate / max. Druck:
Förderdruck/ Saugkraft: 0,7/0,4 bar
Förderdruck/ Saugkraft: 22/20 L/min
Zertifizierungen:
Bestellinformation:
Lieferumfang: Lieferung mit Badabdeckungen und 2 Schlaucholiven mit Überwurfmuttern für die Kühlschlange.
Bitte beachten