Zubehör für Mikroträger
Lieferant: Corning
4626 4627 4628 4629
734-2919EA 250 CHF
734-2919 734-2920 734-2921 734-2922
Zubehör für Mikroträger
Kugeln Mikropartikel
These polypropylene aseptic transfer screw caps prevents adventitious contamination in for microcarriers bottles during bioreactor loading.
  • Chemically resistant and heat sealable flexible tubing
  • Tubing length with connector 30" (76,2 cm)
  • Disposable and sterile (10⁻⁶ SAL)
Verpackung: These caps are individually double bagged.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904