Spender für Handreiniger, GrittyFOAM®
Lieferant: SC Johnson
Deb Stoko® GrittyFOAM®
115-2091EA 70 CHF
115-2091
Spender für Handreiniger, GrittyFOAM®
Seifen- und Flüssigseifenspender
Dieser Spender ist ausschließlich für den Gebrauch mit GrittyFOAM® Kartuschen gedacht und ideal zur Verwendung in Leichtindustrie- und Schwerindustrieumgebungen mit hohem Verbrauch, z. B. auf Baustellen oder in der Werkstatt.
  • Patentierte Schaumtechnologie verwandelt die Handreiniger-Flüssigkeit in cremigen Schaum
  • Das auf Silber basierende antimikrobielle Mittel BioCote® hemmt das Wachstum von Bakterien und Schimmel auf der Oberfläche des Spenders
  • Einhändige Bedienung mittels Drucktaste
  • Hergestellt aus robustem Kunststoff
  • Wandmontage
Zur Verwendung mit dem Solopol® GrittyFOAM® Handreiniger.