Farbstandards, Platin-Kobalt-Farbe (Pt-Co, Hazen)
Lieferant: VWR Chemicals
84806.290EA 173 CHF
84806.290 84807.290 84808.290 84809.290 84810.290 84811.290 84812.290 84813.290 84814.290 84814.180 84814.270
Farbstandards, Platin-Kobalt-Farbe (Pt-Co, Hazen)
Standards Farbreferenzen und Spektroskopie-Standards
Gebrauchsfertige Farblösungen, die auf Gewichtsbasis gravimetrisch vorbereitet und für die Messung sichtbarer Farbe von Wasser konzipiert wurden.
  • Einsatz als Standards zur Kalibrierung und/oder für Qualitätskontrollen
  • Speziell für den Einsatz bei ASTM Analysenverfahren gedacht und gemäß den Anforderungen nach ASTM D1500, D6045, D1209 hergestellt
  • Gleichbleibende Produktqualität – unabhängig, rückführbar, zertifiziert
  • In hochwertigen, manipulationssicheren Flaschen
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable