Schutzhelme, uvex pheos B-WR
Lieferant: UVEX
9772.930 9772.030 9772.530 9772.430 9772.230 9772.130 9772.330
111-1909EA 23.3 CHF
111-1909 111-1906 111-1879 111-1922 111-1921 111-1920 114-8685
Schutzhelme, uvex pheos B-WR
Schutzhelme Schutzhelme
Diese Helme mit Belüftung bieten selbst bei extrem niedrigen Temperaturen Schutz (bis zu −30 °C). Zudem schützen sie gegen Spritzer von geschmolzenem Metall.
  • Drei einstellbare Ventilationsöffnungen sorgen für Belüftung, regulieren die Temperatur im Helm und erhöhen damit den Tragekomfort
  • Adaptersysteme zur Montage von uvex Visieren, uvex Gehörschützern und Lampen
  • Textilbandaufhängung mit Drehrad zur individuellen Weitenregulierung
Größe: 520 bis 610 mm
EN 397, Niedrigtemperaturen (–30 °C) und geschmolzenes Metall
Zertifizierungen:More Product Information