Multiparameter-Messgeräte, tragbar, MultiLine® Multi 3620 IDS / 3630 IDS
Lieferant: WTW
2FD560 2FD56C 2FD56G 2FD570 2FD57F 2FD57G 2FD57V
662-2051EA 2570 CHF
662-2051 662-2140 662-2141 662-2143 662-2144 662-2145 662-2146
Multiparameter-Messgeräte, tragbar, MultiLine® Multi 3620 IDS / 3630 IDS
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Dieses kompakte digitale Präzisionsmessgerät misst pH, Redox, Leitfähigkeit, gelösten Sauerstoff (DO) und Trübung. Das Multi 3620 IDS verfügt über zwei und das Multi 3630 IDS über drei Messeingänge. Die Messkanäle sind frei kombinierbar für gleiche oder unterschiedliche Parameter. Durch ihr robustes und wasserdichtes Design sind diese Messgeräte ideal für Messungen im Feld und im Labor geeignet.
  • Simultaneous measurement of two or three parameters
  • MultiLab® Importer software enables data acquisition via Excel®
  • QSC function for optimum tracking of
More Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Modell Multi 3620 DS Multi 3630 DS
Environmentally Preferable
pH - Bereich −2,000...+20,000 −2,000...+20,000
mV - Bereich ±2500 / ±1200,0 ±2500 / ±1200,0
Leitfähigkeitsbereich 0,001 µS/cm - 1000 mS/cm 0,001 µS/cm - 1000 mS/cm
DO Konzentration 0,00 - 20,00 / 0,0 - 90,0 mg/L 0,00 - 20,00 / 0,0 - 90,0 mg/L
Temperatur - Kompensation Non linear, linear, off Non linear, linear, off
Trübung - Bereich 0 mg/l - 199,9 g/l 0 mg/l - 199,9 g/l
Display LCD, colour graphic, backlit LCD, colour graphic, backlit
Stromversorgung Charger (100 - 240 V, 50 - 60 Hz), 4×1,2 V NiMH batteries (type AA), or via Mini USB-B Charger (100 - 240 V, 50 - 60 Hz), 4×1,2 V NiMH batteries (type AA), or via Mini USB-B
Konformität IP 67 IP 67
Datenprotokollierung - Logfunktion Manual or automatic Manual or automatic
Kapazität Datenprotokollierung 500 (manual), 10000 (automatic) 500 (manual), 10000 (automatic)
Ausgänge Mini-USB-B, USB-A Mini-USB-B, USB-A
Eingang 2 3
B×T×H 180×80×55 mm 180×80×55 mm
Gewicht 0,4 kg 0,4 kg