CO2-Brutschränke, ICOmed-Serie
Lieferant: MEMMERT
ICO105MED ICO150MED ICO240MED ICO50MED
390-1105EA 8380 CHF
390-1105 390-1123 390-1142 390-1158
CO2-Brutschränke, ICOmed-Serie
Brutschränke CO₂-Brutschränke
Die nahtlos aus korrosionsbeständigem Edelstahl geschweißten CO₂ -Inkubatoren der ICOmed-Serie haben abgerundete Ecken und keine störenden Einbauten für eine einfache und gründliche Reinigung. Sie verfügen über ein TwinDISPLAY mit einem USB-Anschluss zum Hochladen von Programmen, Auslesen von Protokollen und Schutz der Geräte durch die Benutzer-ID-Funktion sowie eine Ethernet-Schnittstelle und einen Datenlogger mit einer Speicherkapazität für zehn Jahre. Alle Parameter können direkt über das ControlCOCKPIT oder die Software AtmoCONTROL, die Drag&Drop-Symbole zur Eingabe von Werten verwendet, eingestellt werden. Batteriegepuffertes ControlCOCKPIT (optional): Betriebsanzeige, Protokollierung sowie CO₂ -Regler sind auch bei einem Stromausfall voll funktionsfähig.
  • Sterilisationszyklus: 60 Minuten bei +180 °C (ohne Ausbau der Sensoren)
  • Kurze Erholzeiten, keine Kondensation im Innenraum und homogene Kammeratmosphäre
  • Ausfallsichere, FDA-konforme Protokollierung von Temperatur, CO₂, O₂, Feuchtigkeit und Türöffnungsdauer
  • Optischer und akustischer Alarm sowie Alarmmeldung an das Mobiltelefon oder eine E-Mail-Adresse
  • Intuitives, benutzerfreundliches ControlCOCKPIT mit 2 TFT-Displays zeigt alle einstellbaren Parameter
  • Beheizte innere Glastür, Gerät erreicht Solltemperatur schneller
  • Auslesen von Protokolldaten und Überspielen von Programmen via Fernzugriff über Ethernet-Schnittstelle
Die Software ermöglicht die Online-Überwachung von bis zu 32 angeschlossenen Geräten. Komplexe Rampenfunktionen können schnell und einfach programmiert werden. Die SetpointWAIT Funktion stellt sicher, dass die Programmfortsetzung erst nach Erreichen der Solltemperatur erfolgt. Außerdem sorgen ein Überhitzungsschutz sowie zwei hochwertige PT100 Platin-Temperaturfühler im Fall einer Fehlfunktion für gegenseitige Überwachung und einen Transfervorgang bei gleichbleibender Temperatur. Die CO₂-Konzentration wird mithilfe eines Doppelstrahl-Infrarotsensors mit Luftdruckkompensation gemessen. Wahlweise sind die ICOmed für eine automatische Umschaltung von Gaszylindern sowie Aktivbefeuchtung und Entfeuchtung (40 bis 97% rF) mit zwei Gasanschlüssen mit Schnellkupplungen ausgestattet. Die ICOmed- Serie ist für eine präzise Regelung der Konzentrationen von CO₂ (0 bis 20%) und O₂ (1 bis 20%) sowie eine unübertroffene Benutzerfreundlichkeit ausgelegt.
Die Einheiten können als Medizinprodukt gemäß der Richtlinie 93/42/EWG (Richtlinie der Kommission zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Medizinprodukte) bei folgendem Verwendungszweck eingesetzt werden: Das Gerät ist vorgesehen für die Erzeugung und Erhaltung (IVF) von konstanten Umweltbedingungen für Anwendungen im Bereich der In-vitro-Fertilisation (IVF), insbesondere für die Inkubation von Oozyten, Spermatozoen und Zygoten in speziellen Kulturschalen für IVF-Anwendungen sowie für die Genexpression und die Biosynthese von RNA und Proteinen.
Bestellinformation: Modelle werden mit Kalibrierzertifikat des Herstellers (Daten gemessen in der Mitte des Nutzraums bei 37 °C und 5% CO₂), jedoch ohne perforierte Einlegeböden aus Edelstahl und Edelstahlwasserschale geliefert. Bestellen Sie bitte die Wasserschale sowie die erforderliche Anzahl Einlegeböden separat. Ein Sortiment an Zubehör und ab Werk eingepassten Optionen, wie z. B. Feuchtigkeitsregelung, Regelung der Sauerstoffkonzentration, elektropolierter Innenraum sowie geteilte innere Tür sind auf Anfrage erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte vor der Bestellung an Avantor, da diese Optionen nicht nachträglich eingebaut werden können.