Chemikalienbeständige Overalls, hohe Sichtbarkeit, Tyvek® 500 HV
Lieferant: DuPont
TY125SHVSM0025 TY125SHVMD0025 TY125SHVLG0025 TY125SHVXL0025 TY125SHV2X0025 TY125SHV3X0025
113-8720EA 729 CHF
113-8720 113-8719 113-8718 113-8723 113-8721 113-8722
Chemikalienbeständige Overalls, hohe Sichtbarkeit, Tyvek® 500 HV
Einweg-Kleidung
Dieser Overall besteht hauptsächlich aus Flash-Spun-Polyethylen, das eine ausgewogene Kombination von Schutz, Langlebigkeit und Komfort bietet. Dank der Faserstruktur ist er luft- und wasserdampfdurchlässig, aber abweisend gegenüber wasserbasierten Flüssigkeiten und Aerosolen. Zudem bietet der Overall eine hervorragende Barriere gegenüber Feinpartikeln und Fasern.
  • Äußerst fusselarmes Material
  • Antistatische Behandlung (EN 1149-5) der Innenseite
  • Saumnähte an der Außenseite
  • Sehr geringe Eintrittsleckage dank optimiertem Design
  • Mit Kragen, selbstsichernder Tyvek® Reißverschluss mit Reißverschlussabdeckung für noch höheren Schutz
  • Gummizug an Ärmeln und Hosenbeinen und an der Taille (eingeklebt)
  • Fluoreszierendes Orange mit grauen Reflektionsbändern für hohe Sichtbarkeit
Tyvek® 500 HV ist die ideale Lösung für Arbeiten in Gefahrenumgebungen, in der Dunkelheit oder bei schlechten Witterungsbedingungen. Durch die leuchtend orange, fluoreszierende Farbe in Kombination mit silbergrauen Reflektionsstreifen ist der Overall bei Tag wie bei Nacht sehr gut sichtbar (sobald er einer Lichtquelle ausgesetzt ist). Typische Einsatzgebiete sind Gleis- oder Straßenarbeiten, Arbeiten unter Tage, Abfallbeseitigung, Arbeiten in Tunneln, an Häfen, Flughäfen oder am Bau.
Gewicht: 46 g/m²
Zertifizierungen: Typ 5/6, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126, EN ISO 20471 (Klasse 3); Kat. III