Sicherheitswinterstiefel, Schlupfform, uvex quatro pro, 8403
Lieferant: UVEX
8403.2/40 8403.2/42 8403.2/43 8403.2/44 8403.2/45 8403.2/46 8403.2/41 8403.2/48 8403.2/38 8403.2/39 8403.2/47 8403.2/49 8403.2/50
UVEX8403.2/40EA 154 CHF
UVEX8403.2/40 UVEX8403.2/42 114-7082 114-7083 114-7084 114-7085 UVEX8403.2/41 114-7087 UVEX8403.2/38 UVEX8403.2/39 114-7086 114-7088 114-7089
Sicherheitswinterstiefel, Schlupfform, uvex quatro pro, 8403
Schuhe und Stiefel
Fester, bequemer, antistatischer Winterstiefel mit Innenreißverschluss und wasserfestem Lederoberteil. Mit weich gepolstertem Kragen, gepolsterter Staublasche und einer selbstreinigenden, rutschfesten Zweidichten-PUR Sohle (4,5 mm, hitzebeständig bis 120 °C, öl- und benzinabweisend, silikonfrei).
  • Climazone technology for improved comfort
  • Warm fleece lining
  • Removable, anti-static insole with a moisture control system creates a superior foot climate and improved comfort
  • uvex 3D hydroflex® foam insole for exceptional shock absorption in the heel and under the front of the foot
  • Sole offers integrated heel support
  • Foam scuff cap for additional protection
  • Protective steel toecap (200 J)
  • Puncture resistant steel midsole
Farbe: Schwarz
Zertifizierungen: DGUV 112-191; EN ISO 20345:2011; S3, CI, SRC