2-Propanol 99.6% ACS, erfüllt analytische Spezifikationen von Reagent Ph. Eur.
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-HydroxypropanIPADimethylcarbinolIsopropanolIsopropylalkohol
423830250.EA 667 CHF
423830250. 423830025. 423835000. 423830010.
2-Propanol 99.6% ACS, erfüllt analytische Spezifikationen von Reagent Ph. Eur.
2-Propanol
Formel: (CH₃)₂CHOH
MW: 60,1 g/mol
Siedepunkt: 82 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –89,5 °C
Dichte: 0,785 g/cm³
Flash-Pt: 12 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011674
CAS-Nummer: 67-63-0
UN: 1219
ADR: 3,II
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/69/731969.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.2 % (K.F.)
Boiling point 81 to 83 °C
Density (20/20 °C) 0.784 to 0.787
Solubility (in water) Passes test
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Carbonyl compounds ≤0.002 % (propionaldehyde)
Carbonyl compounds ≤0.002 % (acetone)
Titrable acid or base ≤0.0001 meq/g