Isobutylmagnesiumbromid 2 M diethyl ether, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
427391000 427398000
427391000.EA 140 CHF
427391000. 427398000.
Isobutylmagnesiumbromid 2 M diethyl ether, AcroSeal®
Isobutylmagnesium bromide
Appearance: Yellow to dark brown Solution
Formel: C₄H₉BrMg
MW: 161.33 g/mol
Siedepunkt: 34.6 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.941 g/cm³
Flash-Pt: –34 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075126
CAS-Nummer: 926-62-5
UN: 3399
ADR: 4.3 I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to dark brown Solution
Titration Grignard 1.9 to 2.2 M
Specific surface area 35 to 65 m²/g
pH 3.5 to 4.5 (4 % dispersion)
Acidity (HCl) ≤0.3 %