Tetramethylsilan 99%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: TMS
427331000.EA 74 CHF
427331000.
Tetramethylsilan 99%, AcroSeal®
Tetramethylsilan
Formel: C₄H₁₂Si
MW: 88,22 g/mol
Siedepunkt: 26,6 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –99 °C
Dichte: 0,64 g/cm³
Flash-Pt: –27 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008274
CAS-Nummer: 75-76-3
UN: 2749
ADR: 3,I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3575 to 1.3595 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %