4-Methoxy-2-methylbenzaldehyd 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Methyl-4-methoxybenzaldehyde
427020010 427020050
ACRO427020010EA 51.2 CHF
ACRO427020010 ACRO427020050
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyd 97%
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02261771
CAS-Nummer: 52289-54-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure