(3R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: (R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine, (R)-N,N-Dimethylpyrrolidin-3-amine
426990010 426990050
ACRO426990010EA 125 CHF
ACRO426990010 ACRO426990050
(3R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine 98%
(3R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formel: C₆H₁₄N₂
MW: 114.19 g/mol
Siedepunkt: 166 °C (760 mmHg)
Flash-Pt: 51.7 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191347
CAS-Nummer: 132958-72-6
UN: 2733
ADR: 3 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +12° to +16° (20°C, 589 nm) (c=1, ethanol)