Bromoacetic anhydride 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Bromoacetic anhydride
426700050 426700250
ACRO426700050EA 163 CHF
ACRO426700050 ACRO426700250
Bromoacetic anhydride 95%
Bromoacetic anhydride
Appearance: White to brown Solid
Formel: C₄H₄Br₂O₃
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00045041
CAS-Nummer: 13094-51-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 42 °C
Titration Argentometric ≥94 % (ex Br)