Iodtrimethylsilan 95-97% stabilisiert, AcroSeal®

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyms: TrimethylsilyliodidTMISTrimethyliodsilan

426421000.EA 249 CHF
426421000.
Iodtrimethylsilan 95-97% stabilisiert, AcroSeal®
Iodtrimethylsilan
Formel: C₃H₉ISi
MW: 200,09 g/mol
Siedepunkt: 106 °C (1013 hPa)
Melting Pt: < 0 °C
Dichte: 1,4 g/cm³
Flash-Pt: –31 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001028
CAS-Nummer: 16029-98-4
UN: 2924
ADR: 3,II

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to red Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥95 %
Stabilizer Copper

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR