Dimethylcarbonat, extra trocken 99+%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
428730010
428731000
428730010.EA
170
CHF
428730010.
428731000.
Dimethylcarbonat, extra trocken 99+%, AcroSeal®
Dimethylcarbonat
Formel:
C₃H₆O₃ Siedepunkt: 90 °C (1013 hPa) Melting Pt: 2…4 °C Dichte: 1,069 g/cm³ Flash-Pt: 18 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008420 CAS-Nummer: 616-38-6 UN: 1161 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤30 APHA |