(6-Brom-2-pyridinyl)methanol 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(6-Bromopyridin-2-yl)methanol, 2-Bromo-6-pyridinemethanol, 2-Bromo-6-(hydroxymethyl)pyridine
426310010
426310050
ACRO426310010EA
74.8
CHF
ACRO426310010
ACRO426310050
(6-Brom-2-pyridinyl)methanol 96%
(6-Brom-2-pyridinyl)methanol
Formel:
C₆H₆BrNO MW: 188,02 g/mol Melting Pt: 34…39 °C Flash-Pt: >110 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04039884 CAS-Nummer: 33674-96-3 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 34 to 41 °C |
GC | ≥95 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |