Ammoniumsulfid 20% in Wasser
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
426080010
426081000
ACRO426080010EA
295
CHF
ACRO426080010
ACRO426081000
Ammoniumsulfid 20% in Wasser
Ammonium sulphide
Formel:
H₈N₂S Flash-Pt: 32 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010892 CAS-Nummer: 12135-76-1 UN: 2683 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow Solution |
Titration Iodimetric | 20.0 to 24.0 % |
Refractive index | 1.5290 to 1.5320 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |