Titan(IV)chlorid 0.09 M in Salzsäure 20%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Titantetrachlorid
428351000.EA 73.4 CHF
428351000.
Titan(IV)chlorid 0.09 M in Salzsäure 20%, AcroSeal®
Titan(IV)chlorid
Formel: Cl₄Ti
MW: 189,69 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011267
CAS-Nummer: 7550-45-0
UN: 3264
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to light yellow Solution
Strength 0.08 to 0.10 M
Elemental Analysis ≥98.5 % (AES)