1-Chlorbutan 99.8% für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: n-Butyl Chloride
425880010 425880025
425880010.EA 138 CHF
425880010. 425880025.
1-Chlorbutan 99.8% für die HPLC
1-Chlorbutan
Formel: CH₃(CH₂)₃Cl
MW: 92.57 g/mol
Siedepunkt: 78.4
Melting Pt: –123 °C
Dichte: 0.88 g/cm³
Flash-Pt: –12 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001009
CAS-Nummer: 109-69-3
UN: 1127
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01559
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2bd980eb6e7ecd91951d46d0ea510119e976dc0&vid=5231549172a609ad96623a80204b11c7c0c69273&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless Liquid
Water ≤0.020 %
GC ≥99.7 %
UV at 250 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity ≤0.0003 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered