1-Octylmagnesiumchlorid 1.4 M THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
428031000 428038000
428031000.EA 101 CHF
428031000. 428038000.
1-Octylmagnesiumchlorid 1.4 M THF, AcroSeal®
1-Octylmagnesiumchlorid
Formel: C₈H₁₇ClMg
Flash-Pt: –10 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000476
CAS-Nummer: 38841-98-4
UN: 2924
ADR: 3 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey-green to brown Solution
Titration Grignard 1.2 to 1.6 M
Additional info is possible)