Octylmagnesiumbromid 2 M diethyl ether, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
427811000 427818000
427811000.EA 82.9 CHF
427811000. 427818000.
Octylmagnesiumbromid 2 M diethyl ether, AcroSeal®
Octylmagnesiumbromid
Appearance: Yellow to brown Solution
Formel: C₈H₁₇BrMg
MW: 217.43 g/mol
Siedepunkt: 35 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.961 g/cm³
Flash-Pt: –35 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191566
CAS-Nummer: 17049-49-9
UN: 2924
ADR: 3 I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown Solution
Titration Grignard 1.9 to 2.2 M
GC ≥98.0 %