Hexylmagnesiumbromid 0.8 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
427761000 427768000
427761000.EA 98.2 CHF
427761000. 427768000.
Hexylmagnesiumbromid 0.8 M in THF, AcroSeal®
Hexylmagnesium bromide
Appearance: Brown Solution
Formel: C₆H₁₃BrMg
MW: 189.38 g/mol
Dichte: 0.98 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000046
CAS-Nummer: 3761-92-0
UN: 2924
ADR: 3 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Brown Solution
Titration Grignard 0.6 to 1 M
Melting point 62 to 65 °C
GC ≥97.5 %