Trichlorethylen 99.6% stabilisiert ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 1,1,2-Trichloroethene, Trichloroethene, 1,1,2-Trichloroethylene
421525000 421520025
ACRO421525000EA 53.1 CHF
ACRO421525000 ACRO421520025
Trichlorethylen 99.6% stabilisiert ACS
Trichlorethylen
Formel: ClCH=CCl₂
Siedepunkt: 86.7 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –85 °C
Dichte: 1.46 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000838
CAS-Nummer: 79-01-6
UN: 1710
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ac57d7a9ea2e3097408c3559993eb33587aec09&vid=767d7d09973e747c5a2d07a4d46dffedfb559ceb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer ≤1 % (Type of stabilizer mentioned on the coa)
Residue after evaporation ≤0.001 %
Free halogens Passes test
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
Titrable acid ≤0.0001 meq/g
Titrable base ≤0.0003 meq/g