1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
tert-butyl 4-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate, 1-Boc-4-piperidinemethanol, N-BOC-4-Piperidinemethanol
397720010
397720050
ACRO397720010EA
35.6
CHF
ACRO397720010
ACRO397720050
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidin 97%
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidin
Formel:
C₁₁H₂₁NO₃ MW: 215,29 g/mol Melting Pt: 78…82 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02094488 CAS-Nummer: 123855-51-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |