Cyclopropylmagnesiumbromid 0.5 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
397611000.EA
329
CHF
397611000.
Cyclopropylmagnesiumbromid 0.5 M in THF, AcroSeal®
Cyclopropylmagnesiumbromid
Formel:
C₃H₅BrMg MW: 145,28 g/mol Flash-Pt: –17 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00672094 UN: 3399 ADR: 4.3,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to light yellow to dark yellow Solution |
Titration Grignard | 0.4 to 0.6 M |