1H-Pyrazol-4-carbonsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Pyrazolecarboxylic acid
396851000
396855000
ACRO396851000EA
53.9
CHF
ACRO396851000
ACRO396855000
1H-Pyrazol-4-carbonsäure 97%
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₄H₄N₂O₂ MW: 112.09 g/mol Melting Pt: 282 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011558 CAS-Nummer: 37718-11-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |