(tert-Butyldimethylsiloxy)acetaldehyde 90%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(tert-Butyldimethylsilyloxy)acetaldehyde
397510010
397510050
ACRO397510010EA
92.1
CHF
ACRO397510010
ACRO397510050
(tert-Butyldimethylsiloxy)acetaldehyde 90%
(tert-Butyldimethylsiloxy)acetaldehyde
Appearance: Clear colorless to straw yellow Liquid
Formel:
C₈H₁₈O₂Si MW: 174,315 g/mol Siedepunkt: 156…157 °C (760 mmHg) Dichte: 0.915 g/cm³ Flash-Pt: 60 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01321229 CAS-Nummer: 102191-92-4 UN: 1989 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to straw yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥88 % |