6-Bromindol 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
6-Bromo-1H-indole
397360010
397360050
397362500
ACRO397360010EA
151
CHF
ACRO397360010
ACRO397360050
ACRO397362500
6-Bromindol 96%
6-Bromindol
Formel:
C₈H₆BrN MW: 196,05 g/mol Melting Pt: 92…96 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00238550 CAS-Nummer: 52415-29-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 92 to 96 °C |
GC | ≥95 % |