5-Formyl-2-thiophenboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
397150010 397150050
ACRO397150010EA 83.2 CHF
ACRO397150010 ACRO397150050
5-Formyl-2-thiophenboronsäure 97%
5-Formyl-2-thiophenboronsäure
Formel: C₅H₅BO₃S
Melting Pt: 132…135 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02093666
CAS-Nummer: 4347-33-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %