Lithium isopropoxide 3 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
396501000 396508000
396501000.EA 123 CHF
396501000. 396508000.
Lithium isopropoxide 3 M in THF, AcroSeal®
Lithium isopropoxide
Appearance: Clear red Solution
Formel: C₃H₇LiO
MW: 66,028 g/mol
Dichte: 0.87 g/cm³
Flash-Pt: –19 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00048286
CAS-Nummer: 2388-10-5
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to red Solution
Strength 2.9 to 3.3 M