2-Chlornicotinoylchlorid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
395790050
395790250
ACRO395790050EA
72.2
CHF
ACRO395790050
ACRO395790250
2-Chlornicotinoylchlorid 97%
2-Chlornicotinoylchlorid
Formel:
C₆H₃Cl₂NO MW: 176,00 g/mol Siedepunkt: 89…91 °C (1 mmHg) Melting Pt: 38…39 °C Flash-Pt: >110 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00051677 CAS-Nummer: 49609-84-9 UN: 3261 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to light beige Low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 39 to 44 °C |
GC | ≥96.0 % (derivatized) |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |