3-Hydroxyphthalsäureanhydrid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Hydroxyisobenzofuran-1,3-dione
394350010 394350050
ACRO394350010EA 230 CHF
ACRO394350010 ACRO394350050
3-Hydroxyphthalsäureanhydrid 97%
3-Hydroxyphthalsäureanhydrid
Formel: C₈H₄O₄
Melting Pt: 199 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011557
CAS-Nummer: 37418-88-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %