tert-Butylmagnesium chloride 1.7 M in Diethylether, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
394301000 394308000
394301000.EA 93.2 CHF
394301000. 394308000.
tert-Butylmagnesium chloride 1.7 M in Diethylether, AcroSeal®
tert-Butylmagnesium chloride
Appearance: Dark brown Solution
Formel: C₄H₉ClMg
MW: 116,87 g/mol
Siedepunkt: 34 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.8 g/cm³
Flash-Pt: –40 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000465
CAS-Nummer: 677-22-5
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark brown Solution
Titration Active base 24 to 26 %