Mithramycin A (aus Streptomyces argillaceus) 90%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
415090050 415090010
ACRO415090050EA 524 CHF
ACRO415090050 ACRO415090010
Mithramycin A (aus Streptomyces argillaceus) 90%
Mithramycin A
Appearance: Yellow Powder
Soluble in DMSO (100 mg/mL)
Formel: C₅₂H₇₆O₂₄
Melting Pt: 180…183 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00135618
CAS-Nummer: 18378-89-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Powder
Solubility (100 mg/ml in DMSO) Clear yellow
HPLC ≥88 %
GC ≥97.5 %