Natriummethylsulfat 99% pract.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Methanesulphuric acid sodium salt, Methylsulphuric acid sodium salt
414900250 414901000
ACRO414900250EA 125 CHF
ACRO414900250 ACRO414901000
Natriummethylsulfat 99% pract.
Natriummethylsulfat
Formel: CH₃NaO₄S
Melting Pt: 210 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013457
CAS-Nummer: 512-42-5
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %