3-Benzyloxyphenylhydrazine hydrochloride 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
394020010
394020050
ACRO394020010EA
69.4
CHF
ACRO394020010
ACRO394020050
3-Benzyloxyphenylhydrazine hydrochloride 98%
3-Benzyloxyphenylhydrazine hydrochloride
Appearance: Violet Powder
Formel:
C₁₃H₁₅ClN₂O Melting Pt: 155…157 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02258768 CAS-Nummer: 59146-68-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Violet Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)