1,4-Dioxan 99+% stabilisiert ACS, erfüllt analytische Spezifikationen von Reagent Ph. Eur.
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1,4-DiethylendioxidGlycolethyletherp-Dioxan1,4-Dioxacyclohexan
ACRO408825000EA 90.1 CHF
ACRO408825000 ACRO408820010 ACRO408820100 ACRO408820025
1,4-Dioxan 99+% stabilisiert ACS, erfüllt analytische Spezifikationen von Reagent Ph. Eur.
1,4-Dioxan
Formel: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Siedepunkt: 101,1 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 12 °C
Dichte: 1,034 g/cm³
Flash-Pt: 12 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006571
CAS-Nummer: 123-91-1
UN: 1165
ADR: 3,II
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/27/773827.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
Density (20°C) 1.032 to 1.036 g/ml
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 5 to 30 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.005 %
Carbonyl (as HCHO) ≤0.01 %
Titrable acid ≤0.0016 meq/g
Peroxides ≤0.005 % (H2O2)
Freezing point ≥11.0°C