Benzylphosphonsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
393340010 393340050 393340250
ACRO393340010EA 32.6 CHF
ACRO393340010 ACRO393340050 ACRO393340250
Benzylphosphonsäure 98%
Benzylphosphonsäure
Formel: C₇H₉O₃P
MW: 172.11 g/mol
Melting Pt: 165…166 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039519
CAS-Nummer: 6881-57-8
UN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 169 to 173 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %