Zinksulfat Monohydrat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
389800010 389800050 389802500
ACRO389800010EA 99.7 CHF
ACRO389800010 ACRO389800050 ACRO389802500
Zinksulfat Monohydrat 99%
Zinksulfat Monohydrat
Formel: ZnSO₄·1H₂O
MW: 179.45 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149893
CAS-Nummer: 7446-19-7
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,10213
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥98.5 %