2'-Iodacetophenon 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-(2-Iodophenyl)ethan-1-one, 1-(2-Iodophenyl)ethanone, o-Iodoacetophenone
393130010
393130050
ACRO393130010EA
39.2
CHF
ACRO393130010
ACRO393130050
2'-Iodacetophenon 99+%
2'-Iodacetophenon
Formel:
C₈H₇IO MW: 246,05 g/mol Siedepunkt: 139…140 °C (12 mmHg) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00094998 CAS-Nummer: 2142-70-3 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6170 to 1.6200 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |