3-Methoxybenzyl bromide 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
393110050
393110250
ACRO393110050EA
91.6
CHF
ACRO393110050
ACRO393110250
3-Methoxybenzyl bromide 98+%
3-Methoxybenzyl bromide
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formel:
C₈H₉BrO MW: 201,063 g/mol Siedepunkt: 152 °C (760 mmHg) Dichte: 1.436 g/cm³ Flash-Pt: 113 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00216590 CAS-Nummer: 874-98-6 UN: 3265 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5740 to 1.5760 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |