(4-(Brommethyl)phenyl)essigsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
392900010 392900050
ACRO392900010EA 41.3 CHF
ACRO392900010 ACRO392900050
(4-(Brommethyl)phenyl)essigsäure 97%
(4-(Brommethyl)phenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄(CH₂Br))CH₂COOH
Melting Pt: 180…182 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010632
CAS-Nummer: 13737-36-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %